Learn More
1-Bencil-4-hidroxiperidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11474333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474333 5 g 5 g
11484333 25 g 25 g
11494333 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474333 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10932.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4727-72-4
Fórmula molecular C12H17NO
Peso molecular (g/mol) 191.274
Número MDL MFCD00006503
Clave InChI BPPZXJZYCOETDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-4-hydroxypiperidine, 1-benzyl-4-piperidinol, n-benzyl-4-hydroxypiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 1-phenylmethyl, n-benzyl-4-hydroxy piperidine, n-benzyl-4-piperidinol, 1-benzyl-4-hydroxy piperidine, 1-phenylmethyl piperidin-4-ol, 1-phenylmethyl-4-piperidinol
PubChem CID 78461
Nombre IUPAC 1-bencilpiperidin-4-ol
SMILES C1CN(CCC1O)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Punto de fusión 60°C to 64°C
Punto de ebullición 121°C to 123°C (0.7 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 146118
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 97%