Learn More
1-bencil-4-etoxicarbonil-3-clorhidrato de piperidona, téc. 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11321927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321927 1 g 1 g
11331927 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07472.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52763-21-0
Fórmula molecular C15H20ClNO3
Peso molecular (g/mol) 297.78
Número MDL MFCD00012792
Clave InChI UQOMEAWPKSISII-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxo-4-piperidine-carboxylate hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, 1-benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hcl, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, zlchem 420, pubchem19671
PubChem CID 2723880
Nombre IUPAC 1-bencilo-3-oxopiperidina-4-carboxilato de etilo;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=O)C1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride
Punto de fusión ∽158°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 3749159
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.78
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico