Learn More
Clorhidrato de 1-bencil-4-ciano-4-fenilpiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride |
| CAS | 71258-18-9 |
| Fórmula molecular | C19 H20 N2 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N2.ClH/c20-16-19(18-9-5-2-6-10-18)11-13-21(14-12-19)15-17-7-3-1-4-8-17;/h1-10H,11-15H2;1H |
| SMILES | Cl.N#CC1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 1-bencil-4-fenilpiperidina-4-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 312.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.1393 |