Learn More
1-Bencil-4-ciano-4-hidroxipiperidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10098551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10098551 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10098551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 136860100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6094-60-6
Fórmula molecular C13H16N2O
Peso molecular (g/mol) 216.28
Número MDL MFCD00023752
Clave InChI XQRLXUYZKZXSBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine, maybridge1_006722, acmc-20aoxx, 1-benzyl-4-hydroxyisonipecotonitrile, 4-hydroxy-1-benzylpiperidine-4-carbonitrile, 1-benyl-4-hydroxy-piperidine-4-carbonitrile, 1-benzyl-4-hydroxy-4-piperidinecarbonitrile, 1-benzyl-4-hydroxy-piperidine-4-carbonitrile, 4-hydroxy-1-phenylmethyl-4-piperidinecarbonitrile
PubChem CID 80189
Nombre IUPAC 1-bencil-4-hidroxipiperidin-4-carbonitrilo
SMILES OC1(CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95°C to 102°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino y trozos
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación