Learn More
Bromuro de éster etílico de 1-bencil-4-carboxi-piridinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-4-carboxy-pyridinium Ethyl Ester Bromide |
| CAS | 23019-61-6 |
| Fórmula molecular | C15H16BrNO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-(Ethoxycarbonyl)-1-(phenylmethyl)-pyridinium Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16NO2.BrH/c1-2-18-15(17)14-8-10-16(11-9-14)12-13-6-4-3-5-7-13;/h3-11H,2,12H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCOC(=O)c1cc[n+](Cc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | bromuro de 1-bencilpiridin-1-io-4-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 322.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 321.0364 |