Learn More
1-Bencil-4-Boc-piperazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11373626 5 g 5 g
11363626 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14644.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 57260-70-5 | Molecular Formula: C16H24N2O2 | Molecular Weight: 276.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57260-70-5
Fórmula molecular C16H24N2O2
Peso molecular (g/mol) 276.38
Número MDL MFCD00075603
Clave InChI GVHSMUYEAWMYLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-4-boc-piperazine, 1-boc-4-benzyl piperazine, 1-boc-4-benzyl-piperazine, tert-butyl-4-benzyl-1-piperazine carboxylate, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, maybridge4_002104, pubchem8596, 1-boc-4-benzylpiperazine, acmc-1bz2p
PubChem CID 584330
Nombre IUPAC terc-butil 4-bencilpiperazina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-4-Boc-piperazine
Punto de fusión 71°C to 73°C
Cantidad 5 g
Beilstein 797033
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.38
Porcentaje de pureza 99%