Learn More
1-Bencil-4-[(5-benciloxi-6-metoxi-1-indanona)-2-ilidenil]metilpiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-4-[(5-benzyloxy-6-methoxy-1-indanone)-2-ylidenyl]me |
| CAS | 120013-75-4 |
| Fórmula molecular | C30 H31 N O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxy-5-(phenylmethoxy)-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methylene]-, 1-Benzyl-4-[(5-benzyloxy-6-methoxy-1-indanone)-2-ylidenyl]methylpiperidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H31NO3/c1-33-28-19-27-25(18-29(28)34-21-24-10-6-3-7-11-24)17-26(30(27)32)16-22-12-14-31(15-13-22)20-23-8-4-2-5-9-23/h2-11,16,18-19,22H,12-15,17,20-21H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc2C(=O)C(=CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)Cc2cc1OCc5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | 2-[(1-bencilpiperidin-4-il)metilideno]-6-metoxi-5-fenilmetoxi-3H-inden-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 453.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 453.2304 |