Learn More
1-Bencil-4-[(5,6-dimetoxi-2,3-dihidro-1H-inden-2-il)metil]piperidina, Mikromol™
Descripción
1-Bencil-4-[(5,6-dimetoxi-2,3-dihidro-1H-inden-2-il)metil]piperidina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine |
| CAS | 844694-84-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H31 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine, 4-[(2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]-1-(phenylmethyl)piperidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H31NO2/c1-26-23-15-21-13-20(14-22(21)16-24(23)27-2)12-18-8-10-25(11-9-18)17-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,15-16,18,20H,8-14,17H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)Cc2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 1-bencil-4-[(5,6-dimetoxi-2,3-dihidro-1H-inden-2-il)metil]piperidina |
| Mostrar más |