Learn More
1-Bencil-4-[(5,6-dimetoxi-1H-inden-2-il)metil]piperidina, Mikromol™
Descripción
1-Bencil-4-[(5,6-dimetoxi-1H-inden-2-il)metil]piperidina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine |
| CAS | 120013-45-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H29 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine, 4-[(5,6-Dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]-1-(phenylmethyl)piperidine, 1-Benzyl-4-(5,6-dimethoxy-1H-2-indenylmethyl)piperidine, Donepezil Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29NO2/c1-26-23-15-21-13-20(14-22(21)16-24(23)27-2)12-18-8-10-25(11-9-18)17-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,13,15-16,18H,8-12,14,17H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2CC(=Cc2cc1OC)CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3 |
| Nombre IUPAC | 1-bencil-4-[(5,6-dimetoxi-1H-inden-2-il)metil]piperidina |
| Mostrar más |