Learn More
1-Bencil-3-pirrolina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318856 5 g 5 g
11308856 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19496.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6913-92-4 | C11H13N | 159.232 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6913-92-4
Fórmula molecular C11H13N
Peso molecular (g/mol) 159.232
Número MDL MFCD00012324
Clave InChI LRFHKHHUKGZIGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-3-pyrroline, 1-benzyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole, n-benzylpyrroline, n-benzyl-3-pyrroline, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro-1-phenylmethyl, maleimide-related compound 16, l-benzyl-3-pyrroline, n-benzyl 3-pyrroline, 1-benzylpyrroline
PubChem CID 561506
Nombre IUPAC 1-bencil-2,5-dihidropirrol
SMILES C1C=CCN1CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-3-pyrroline
Densidad 0.837
Punto de ebullición 60°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.542
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 111101
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.23
Porcentaje de pureza ≥98%