Learn More
1-Bencil-3-pirrolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11926651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11926651 1 g 1 g
11936651 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11926651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436770010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6913-92-4 | C11H13N | 159.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6913-92-4
Fórmula molecular C11H13N
Peso molecular (g/mol) 159.23
Clave InChI LRFHKHHUKGZIGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-3-pyrroline, 1-benzyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole, n-benzylpyrroline, n-benzyl-3-pyrroline, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro-1-phenylmethyl, maleimide-related compound 16, l-benzyl-3-pyrroline, n-benzyl 3-pyrroline, 1-benzylpyrroline
PubChem CID 561506
Nombre IUPAC 1-bencil-2,5-dihidropirrol
SMILES C1C=CCN1CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-3-pyrroline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8370g/mL
Punto de ebullición 92°C (1.0 hPa)
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.837
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Benzyl-3-pyrroline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.