Learn More
Hidrato de clorhidrato de 1-bencil-3-piperidona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455253 5 g 5 g
11445253 1 g 1 g
11465253 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455253 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12849.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50606-58-1 | C12H16ClNO | 225.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50606-58-1
Fórmula molecular C12H16ClNO
Peso molecular (g/mol) 225.72
Número MDL MFCD00150096
Clave InChI OVWSFXNSJDMRPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-3-piperidone hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hcl, 1-benzyl-3-piperidone hcl hydrate, 3-piperidinone, 1-phenylmethyl-, hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrate hydrochloride, n-benzyl-3-piperidone hydrochloride, pubchem7726
PubChem CID 3084924
Nombre IUPAC 1-bencilpiperidin-3-ona; clorhidrato
SMILES Cl.O=C1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride hydrate
Punto de fusión 105°C to 107°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3705146
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.72 (Anhydrous)