Learn More
Clorhidrato de hidrato de 1-bencil-3-piperidona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637504 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10637504 1 g Frasco de vidrio 1 g
10515881 5 g Frasco de vidrio 5 g
10387661 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10637504 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166920010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50606-58-1 | Molecular Formula: C12H16ClNO | Molecular Weight: 225.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50606-58-1
Fórmula molecular C12H16ClNO
Peso molecular (g/mol) 225.72
Número MDL MFCD00150096
Clave InChI OVWSFXNSJDMRPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-3-piperidone hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hcl, 1-benzyl-3-piperidone hcl hydrate, 3-piperidinone, 1-phenylmethyl-, hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrate hydrochloride, n-benzyl-3-piperidone hydrochloride, pubchem7726
PubChem CID 3084924
Nombre IUPAC 1-bencilpiperidin-3-ona; clorhidrato
SMILES Cl.O=C1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 170°C to 176°C
Color Marrón a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (on free base) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.72
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación