Learn More
1-Bencil-3-piperidinol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10473623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10473623 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10195462 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10473623 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AC13425DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105973-51-1
Fórmula molecular C12H18ClNO
Peso molecular (g/mol) 227.732
Número MDL MFCD00044200
Clave InChI PHJDPNCYJSWYGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-3-piperidinol hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-ol hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinol hcl, 1-benzyl-3-piperidinolhydrochloride, 1-benzyl-3-hydroxypiperidine hydrochloride, acmc-1ca0o, 1-benzylpiperidin-3-ol, chloride, 1-benzyl3-hydroxypiperidine hydrochloride, 1-phenylmethyl-3-piperidinol hydrochloride, 1-phenylmethyl piperidin-3-ol hydrochloride
PubChem CID 16218306
Nombre IUPAC 1-bencilpiperidin-3-ol; clorhidrato
SMILES C1CC(CN(C1)CC2=CC=CC=C2)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-3-piperidinol hydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.73
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Polvo cristalino