Learn More
Cloruro de 1-bencil-3-metilimidazolio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436468 50 g 50 g
15426468 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59997.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 36443-80-8 | C11H13ClN2 | 208.689 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36443-80-8
Fórmula molecular C11H13ClN2
Peso molecular (g/mol) 208.689
Número MDL MFCD07784451
Clave InChI FCRZSGZCOGHOGF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-benzyl-3-methylimidazolium chloride, 1-benzyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1h-imidazolium,1-methyl-3-phenylmethyl-, chloride 1:1, 3-benzyl-1-methylimidazol-1-ium chloride, dsstox_cid_27905, dsstox_rid_82658, dsstox_gsid_47929, ksc576i7l, 1-methyl-3-benzylimidazolium chloride, 1-benzyl-3-methylimidaz-olium chloride
PubChem CID 10560335
Nombre IUPAC 1-bencil-3-metilimidazol-3-io; cloruro
SMILES C[N+]1=CN(C=C1)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride
Cantidad 50 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.69
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.