Learn More
Cloruro de 1-bencil-3-metilimidazolio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426468 5 g 5 g
15436468 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59997.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36443-80-8 | C11H13ClN2 | 208.689 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36443-80-8
Fórmula molecular C11H13ClN2
Peso molecular (g/mol) 208.689
Número MDL MFCD07784451
Clave InChI FCRZSGZCOGHOGF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-benzyl-3-methylimidazolium chloride, 1-benzyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1h-imidazolium,1-methyl-3-phenylmethyl-, chloride 1:1, 3-benzyl-1-methylimidazol-1-ium chloride, dsstox_cid_27905, dsstox_rid_82658, dsstox_gsid_47929, ksc576i7l, 1-methyl-3-benzylimidazolium chloride, 1-benzyl-3-methylimidaz-olium chloride
PubChem CID 10560335
Nombre IUPAC 1-bencil-3-metilimidazol-3-io; cloruro
SMILES C[N+]1=CN(C=C1)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.69
Porcentaje de pureza 97%