Learn More
1-Bencil-3-metil-4-piperidona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10755621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10755621 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10755621 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 134040250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-3-methyl-4-piperidone
Nombre de nota 99%
CAS 34737-89-8
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H17NO
Índice de refracción 1.5315 to 1.5335
Número MDL MFCD00044806
Cantidad 25 g
Beilstein 21,V,6,483
Sinónimo 1-benzyl-3-methyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 3-methyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-3-methyl-4-piperidinone, 4-piperidone, 1-benzyl-3-methyl, n-benzyl-3-methyl-4-piperidone, 3-methyl-1-phenylmethyl-4-piperidinone, 3-methyl-1-benzylpiperidin-4-one, ksc506m4r, 1-benzyl-3-methyl-piperidin-4one, 1-benzyl-3-methyl-piperidin4-one
Clave InChI OVQAJYCAXPHYNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC 1-bencil-3-metilpiperidin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 203.28
PubChem CID 560965
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Benzyl-3-methyl-4-piperidone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.