Learn More
1-Bencil-3-hidroxiperidina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11319145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319145 1 g 1 g
11329145 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319145 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16375.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14813-01-5
Fórmula molecular C12H17NO
Peso molecular (g/mol) 191.27
Número MDL MFCD00023734
Clave InChI UTTCOAGPVHRUFO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-benzyl-3-piperidinol, 1-benzyl-3-hydroxypiperidine, n-benzyl-3-hydroxypiperidine, 1-n-benzyl-3-hydroxy-piperidine, 3-piperidinol, 1-phenylmethyl, n-benzyl-3-piperidinol, pubchem7640, pubchem7727, acmc-209xh5, acmc-209xj8
PubChem CID 85773
Nombre IUPAC 1-bencilpiperidin-3-ol
SMILES OC1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Densidad 1.056
Punto de ebullición 140°C to 142°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.548
Cantidad 1 g
Beilstein 135964
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 99%