Learn More
1-bencil-3-hidroxiindazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-1H-Indazol-3-Ol |
| CAS | 2215-63-6 |
| Fórmula molecular | C14 H12 N2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Benzyl-1H-indazol-3-ol, Benzydamine Hydrochloride Imp. C (BP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N2O/c17-14-12-8-4-5-9-13(12)16(15-14)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,17) |
| SMILES | O=C1NN(Cc2ccccc2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 1-bencil-2H-indazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.095 |