Learn More
Sal sódica de 1-bencil-3-hidroxi-1H-indazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-3-hydroxy-1H-indazole Sodium Salt |
| CAS | 13185-09-6 |
| Fórmula molecular | C14H11N2NaO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,2-Dihydro-1-(phenylmethyl)-3H-indazol-3-one Sodium Salt, 1-Benzyl-1H-indazol-3-ol Sodium Salt, 1-Benzyl-3-indazolone Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N2O.Na/c17-14-12-8-4-5-9-13(12)16(15-14)10-11-6-2-1-3-7-11;/h1-9H,10H2,(H,15,17);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]c1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | sodio;1-bencilindazol-3-olato |
| Peso molecular (g/mol) | 246.24 |