Learn More
Hidrato de clorhidrato de 1-bencil-3-etoxicarbonil-4-piperidona, 97 %, aprox. 10 % agua, Thermo Scientific™
Código de producto. 11490014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490014 50 g 50 g
11480014 10 g 10 g
11400024 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490014 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13542.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1454-53-1
Fórmula molecular C15H20ClNO3
Peso molecular (g/mol) 297.78
Número MDL MFCD00012800
Clave InChI YPFMNHZRNXPYBG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, ethyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hcl, 1-benzyl-3-carbethoxy-piperidone hcl, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hcl, 1-benzyl-3-carboethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-oxopiperidine hydrochloride
PubChem CID 102623
Nombre IUPAC etilo 1-bencil-4-oxopiperidina-3-carboxilato; clorhidrato
SMILES Cl.CCOC(=O)C1CN(CC2=CC=CC=C2)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride hydrate
Punto de fusión ∼170°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo ≈10 % agua
Cantidad 50 g
Beilstein 3918980
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.78 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%