Learn More
1-Bencil-3-cianoacetil urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-3-cyanoacetylurea |
| CAS | 126245-46-3 |
| Fórmula molecular | C11 H11 N3 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11N3O2/c12-7-6-10(15)14-11(16)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6,8H2,(H2,13,14,15,16) |
| SMILES | O=C(CC#N)NC(=O)NCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-(bencilcarbamoil)-2-cianoacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 217.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0851 |