Learn More
1-Bencil-3-cianoacetil urea, TRC
Código de producto. 30330623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330623 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30330623 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2337502G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-3-cyanoacetylurea
CAS 126245-46-3
Fórmula molecular C11 H11 N3 O2
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11N3O2/c12-7-6-10(15)14-11(16)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6,8H2,(H2,13,14,15,16)
SMILES O=C(CC#N)NC(=O)NCc1ccccc1
Nombre IUPAC N-(bencilcarbamoil)-2-cianoacetamida
Peso molecular (g/mol) 217.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0851