Learn More
Clorhidrato de 1-bencil-3-carbetoxi-4-piperidona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescrizione
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride |
| Nombre de nota | 97% |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 160.0°C to 170.0°C |
| Color | De crema a rosa |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (on dry substance) (Argentometry) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 25 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.