Learn More
1-Bencil-3-bromo-5-fluoro-1H-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10684195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10684195 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10182834 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10684195 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07869DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 214540-43-9
Fórmula molecular C9H7BrFN3
Peso molecular (g/mol) 256.078
Clave InChI MUYAKFNLCJMPDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-3-bromo-5-fluoro-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,3-bromo-5-fluoro-1-phenylmethyl, 3-bromo-5-fluoro-1-benzyl-1,2,4-triazole, 1-benzyl-3-bromo-5-fluoro-1h-1,2,4 triazole, 3-bromo-5-fluoro-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole, 3-bromanyl-5-fluoranyl-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole
PubChem CID 10901231
Nombre IUPAC 1-bencil-3-bromo-5-fluoro-1,2,4-triazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C(=NC(=N2)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1, 2, 4-triazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.08
Porcentaje de pureza 97%