Learn More
1-Bencil-3-bromo-5-fluoro-1H-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10182834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10182834 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10684195 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10182834 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07869CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 214540-43-9
Fórmula molecular C9H7BrFN3
Peso molecular (g/mol) 256.078
Clave InChI MUYAKFNLCJMPDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-3-bromo-5-fluoro-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,3-bromo-5-fluoro-1-phenylmethyl, 3-bromo-5-fluoro-1-benzyl-1,2,4-triazole, 1-benzyl-3-bromo-5-fluoro-1h-1,2,4 triazole, 3-bromo-5-fluoro-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole, 3-bromanyl-5-fluoranyl-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole
PubChem CID 10901231
Nombre IUPAC 1-bencil-3-bromo-5-fluoro-1,2,4-triazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C(=NC(=N2)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1, 2, 4-triazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.08
Porcentaje de pureza 97%