Learn More
1-bencil-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10123314
Cambiar vista
Click to view available options
1 g
Código de producto.
10123314 1 g
1 options
Código de producto. 10123314 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07858DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
CAS 106724-85-0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C9H7Br2N3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-benzyl-3,5-dibromo-1h-1,2,4-triazole, benzyldibromotriazole, acmc-1buio, 3,5-dibromo-1-benzyl-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole, 1-benzyl-3,5-dibromo-1h-1,2,4 triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1-phenylmethyl, 3,5-bis bromanyl-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole
Clave InChI YXSNCHAOAYRKCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C(=NC(=N2)Br)Br
Nombre IUPAC 1-bencil-3,5-dibromo-1,2,4-triazol
Peso molecular (g/mol) 316.984
PubChem CID 1475046
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.98
Porcentaje de pureza 95%