Learn More
1-bencil-3,3-dimetiltiourea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-benzyl-3,3-dimethylthiourea |
| CAS | 2741-14-2 |
| Fórmula molecular | C10H14N2S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2S/c1-12(2)10(13)11-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,11,13) |
| SMILES | CN(C)C(=S)NCC1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-bencil-1,1-dimetiltiourea |
| Peso molecular (g/mol) | 194.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0878 |