Learn More
1-Bencil-2-pirrolidinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091770 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10091770 25 g Frasco de vidrio 25 g
10591591 100 g Frasco de vidrio 100 g
10269593 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10091770 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154120250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 5291-77-0 | C11H13NO | 175.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5291-77-0
Fórmula molecular C11H13NO
Peso molecular (g/mol) 175.23
Número MDL MFCD00003195
Clave InChI LVUQCTGSDJLWCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-2-pyrrolidinone, n-benzyl-2-pyrrolidinone, n-benzyl-2-pyrrolidone, 1-benzyl-2-pyrrolidone, n-benzylpyrrolidin-2-one, 2-pyrrolidinone, 1-phenylmethyl, n-benzylpyrrolidone, 1-benzylpyrrolidone, n-benzylpyrrolidinone, acmc-1aste
PubChem CID 79176
Nombre IUPAC 1-bencilpirrolidin-2-ona
SMILES C1CC(=O)N(C1)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-2-pyrrolidinone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5500 to 1.553
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido