Learn More
1-Bencil-2-pirrolidinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495547 100 g 100 g
11485547 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23538.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
1-Benzyl-2-pyrrolidinone undergoes reduction in THF with lithium N,N-dialkylaminoborohydrides to yield N-benzylpyrrolidine. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-bencil-2-pirrolidinona experimenta una reducción en THF con N,N-dialquilaminoborohidruros de litio para producir N-bencilpirrolidina. Se utiliza en productos agroquímicos y farmacéuticos, así como en colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5291-77-0
Fórmula molecular C11H13NO
Peso molecular (g/mol) 175.231
Número MDL MFCD00003195
Clave InChI LVUQCTGSDJLWCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-2-pyrrolidinone, n-benzyl-2-pyrrolidinone, n-benzyl-2-pyrrolidone, 1-benzyl-2-pyrrolidone, n-benzylpyrrolidin-2-one, 2-pyrrolidinone, 1-phenylmethyl, n-benzylpyrrolidone, 1-benzylpyrrolidone, n-benzylpyrrolidinone, acmc-1aste
PubChem CID 79176
Nombre IUPAC 1-bencilpirrolidin-2-ona
SMILES C1CC(=O)N(C1)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-2-pyrrolidinone
Densidad 1.095
Punto de ebullición 76°C to 78°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.552
Cantidad 100 g
Beilstein 132168
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Porcentaje de pureza 97%