Learn More
Clorhidrato de 1-bencilo-2-(metilsulfanilo)-1H-imidazol-5-carbonilcloruro, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10178394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10178394 5 g 5 g
10117462 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10178394 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC28902DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 568577-86-6
Fórmula molecular C12H12Cl2N2OS
Peso molecular (g/mol) 303.201
Número MDL MFCD04974045
Clave InChI AUZZRVMDIAHPNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-2-methylsulfanyl-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 3-benzyl-2-methylsulfanyl imidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 3-benzyl-2-methylsulfanylimidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 1-benzyl-2-methylthio-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
PubChem CID 2795486
Nombre IUPAC cloruro de 3-bencil-2-metilsulfanilimidazol-4-carbonilo; clorhidrato
SMILES CSC1=NC=C(N1CC2=CC=CC=C2)C(=O)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.21
Porcentaje de pureza 97%