Learn More
1-Benzil-2-(metilsulfanil)-1H-imidazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10471483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10471483 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10471483 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC28904DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS 479400-30-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H12N2OS
Número MDL MFCD04974046
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-benzyl-2-methylsulfanyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 3-benzyl-2-methylsulfanyl imidazole-4-carbaldehyde, 2-methylthio-1-benzylimidazole-5-carbaldehyde, 1-benzyl-2-methylthio-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 2-methylthio-3-benzyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde
Clave InChI FELACOPTUQTZRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=NC=C(N1CC2=CC=CC=C2)C=O
Nombre IUPAC 3-bencil-2-metilsulfanilimidazol-4-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 232.301
PubChem CID 343414
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.31
Porcentaje de pureza 97%