Learn More
1-bencil-2-metil-3-pirrolidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-2-methyl-3-pyrrolidone |
| CAS | 69079-26-1 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO/c1-10-12(14)7-8-13(10)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,10H,7-9H2,1H3 |
| SMILES | CC1N(Cc2ccccc2)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-bencil-2-metilpirrolidin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 189.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.1154 |