Learn More
1-Bencil 2-Metil (2R)-5-Oxopirrolidina-1,2-dicarboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl 2-Methyl (2R)-5-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| CAS | 690211-34-8 |
| Fórmula molecular | C14H15NO5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Benzyl 2-Methyl (R)-5-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15NO5/c1-19-13(17)11-7-8-12(16)15(11)14(18)20-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3/t11-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1CCC(=O)N1C(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-O-bencil 2-O-metil (2R)-5-oxopirrolidin-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 277.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.095 |