Learn More
1-bencil-2,3-dioxopiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-2,3-dioxopiperazine |
| CAS | 63352-56-7 |
| Fórmula molecular | C11H12N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(Phenylmethyl)-2,3-piperazinedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O2/c14-10-11(15)13(7-6-12-10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,14) |
| SMILES | O=C1NCCN(Cc2ccccc2)C1=O |
| Nombre IUPAC | 1-bencilpiperazina-2,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 204.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0899 |