Learn More
1-Bencil-1,4-dihidronicotinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-1,4-dihydronicotinamide |
| CAS | 952-92-1 |
| Fórmula molecular | C13 H14 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14N2O/c14-13(16)12-7-4-8-15(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-6,8,10H,7,9H2,(H2,14,16) |
| SMILES | NC(=O)C1=CN(Cc2ccccc2)C=CC1 |
| Nombre IUPAC | 1-bencil-4H-piridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 214.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.1106 |