Learn More
1'-bencil-1,4'-bipiperidina-4'-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1'-Benzyl-1,4'-bipiperidine-4'-carboxamide |
| CAS | 1762-50-1 |
| Fórmula molecular | C18H27N3O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Benzyl-4-carbamoyl-4-piperidinopiperidine, 1-Benzyl-4-piperidino-isonipecotamide, 1'-(Phenylmethyl)-[1,4'-bipiperidine]-4'-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H27N3O/c19-17(22)18(21-11-5-2-6-12-21)9-13-20(14-10-18)15-16-7-3-1-4-8-16/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-15H2,(H2,19,22) |
| SMILES | NC(=O)C1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)N3CCCCC3 |
| Nombre IUPAC | 1-bencil-4-piperidin-1-ilpiperidina-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 301.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.2154 |