Learn More
1'-bencil-1,4'-bipiperidina-4'-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1'-Benzyl-1,4'-bipiperidine-4'-carbonitrile |
| CAS | 84254-97-7 |
| Fórmula molecular | C18H25N3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1'-(Phenylmethyl)-[1,4'-bipiperidine]-4'-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25N3/c19-16-18(21-11-5-2-6-12-21)9-13-20(14-10-18)15-17-7-3-1-4-8-17/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-15H2 |
| SMILES | N#CC1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)N3CCCCC3 |
| Nombre IUPAC | 1-bencil-4-piperidin-1-ilpiperidina-4-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 283.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.2048 |