Learn More
1-Bencil-1,4,7,10-tetraazaciclododecano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465930
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465930 1 g 1 g
15453487 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465930 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26525.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112193-83-6 | C15H26N4 | 262.401 g/mol
Used as ligands for catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como ligando para catalizadores.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar en gas inerte seco. Es higroscópico en la naturaleza. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112193-83-6
Fórmula molecular C15H26N4
Peso molecular (g/mol) 262.401
Número MDL MFCD09263310
Clave InChI FURLCQRFFWBENR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1-benzylcyclen, acmc-20aoy3, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1-phenylmethyl, n-benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane,min
PubChem CID 10084082
Nombre IUPAC 1-bencil-1,4,7,10-tetrazaciclododecano
SMILES C1CNCCN(CCNCCN1)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Punto de fusión 84°C to 86°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.4