Learn More
Clorhidrato de 1-bencil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, TRC
Código de producto. 30330831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30330831 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30330831 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1507861G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
CAS 155413-72-2
Fórmula molecular C16H18ClN
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N.ClH/c1-2-6-13(7-3-1)12-16-15-9-5-4-8-14(15)10-11-17-16;/h1-9,16-17H,10-12H2;1H
SMILES Cl.C(C1NCCc2ccccc12)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1-bencil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 259.77
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.