Learn More
1-benzopireno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15187432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15187432 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15187432 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449310010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1-Benzoylpyrene
Punto de fusión 127.0°C to 129.0°C
CAS 7376-03-6
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C10H11N2O3
Envase Frasco de vidrio
Sinónimo n-4-aminobenzoyl-beta-alanine, 3-4-amino-benzoylamino-propionic acid, 3-4-aminobenzamido propanoic acid, 4-aminobenzoyl-beta-alanine, unii-ab85ljq945, 3-4-aminobenzoyl amino propanoic acid, n-4-aminophenyl carbonyl-beta-alanine, 3-4-aminophenyl formamido propanoic acid, 3-4-aminophenyl carbonylamino propanoic acid
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI VHAXWROFYVPXMZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCC([O-])=O
Nombre IUPAC ácido 3-[(4-aminobenzoil)amino]propanoico
Peso molecular (g/mol) 207.21
Cantidad 1 g
PubChem CID 719629
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.36
Porcentaje de pureza 98%
Visa mer Visa mindre
RU– Solo para uso en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.