Learn More
1-Benzoilpiperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462288 5 g 5 g
15452288 1 g 1 g
15472288 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55896.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13754-38-6 | C11H14N2O | 190.246 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13754-38-6
Fórmula molecular C11H14N2O
Peso molecular (g/mol) 190.246
Número MDL MFCD00810192
Clave InChI VUNXBQRNMNVUMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzoylpiperazine, n-benzoylpiperazine, phenyl-piperazin-1-yl-methanone, 1-benzoyl piperazine, 1-benzoyl-piperazine, phenyl piperazin-1-yl methanone, piperazine, 1-benzoyl, phenyl piperazinyl ketone, phenyl piperazin-4-ium-1-yl methanone, 1-phenylcarbonyl piperazine
PubChem CID 762654
Nombre IUPAC fenil(piperazina-1-il)metanona
SMILES C1CN(CCN1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzoylpiperazine
Punto de fusión 61°C to 64°C
Punto de ebullición 145°C (0.05 mmHg)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 97%