Learn More
1-Benzoilacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10569620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10569620 250 g Frasco de vidrio 250 g
10427670 50 g Frasco de vidrio 50 g
11984841 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10569620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105692500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 93-91-4 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-91-4
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00008786
Clave InChI CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoylacetone, 1-phenyl-1,3-butanedione, 1-benzoylacetone, 1,3-butanedione, 1-phenyl, 1-benzoyl-2-propanone, acetoacetophenone, 2-propanone, benzoyl, acetylbenzoylmethane, 2-acetylacetophenone, benzoyl-aceton
PubChem CID 7166
Nombre IUPAC 1-fenilbutano-1,3-diona
SMILES CC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzoylacetone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 54°C to 58°C
Color Amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COCH2COCH3
Cantidad 250 g
Beilstein 07,68
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Escamas cristalinas o polvo cristalino