Learn More
Diclorhidrato de 1-benzoil-2-[(4RS)-1-metilhexahidro-1H-azepin-4-il]diazano, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de 1-benzoil-2-[(4RS)-1-metilhexahidro-1H-azepin-4-il]diazano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzoyl-2-[(4RS)-1-methylhexahydro-1H-azepin-4-yl]diazane Dihydrochloride |
| CAS | 2731998-18-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Benzoyl-2-[(4RS)-1-methylhexahydro-1H-azepin-4-yl]diazane Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H21 N3 O . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Azelastine Hydrochloride Imp. B (EP), Azelastine Imp. B (EP), Azelastine USP Related Compound B, Azelastine USP RC B, 1-Benzoyl-2-[(4RS)-1-methylhexahydro-1H-azepin-4-yl]diazane Dihydrochloride, Azelastine Hydrochloride Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Azelastine Related Compound B as Dihydrochloride, Azelastine Hydrochloride Impurity B as Dihydrochloride, Azelastine Impurity B as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21N3O.2ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CN1CCCC(CC1)NNC(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N'-(1-metilazepan-4-il)benzohidrazida; diclorhidrato |
| Mostrar más |