Learn More
Diclorhidrato de 1-benzoil-2-[(4RS)-1-metilhexahidro-1H-azepin-4-il]diazano, Mikromol™
Código de producto. 30050998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050998 25 mg 25 miligramos
30052522 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050998 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0362.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de 1-benzoil-2-[(4RS)-1-metilhexahidro-1H-azepin-4-il]diazano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzoyl-2-[(4RS)-1-methylhexahydro-1H-azepin-4-yl]diazane Dihydrochloride
CAS 2731998-18-6
Nombres de analitos o componentes 1-Benzoyl-2-[(4RS)-1-methylhexahydro-1H-azepin-4-yl]diazane Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H21 N3 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Azelastine Hydrochloride Imp. B (EP), Azelastine Imp. B (EP), Azelastine USP Related Compound B, Azelastine USP RC B, 1-Benzoyl-2-[(4RS)-1-methylhexahydro-1H-azepin-4-yl]diazane Dihydrochloride, Azelastine Hydrochloride Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Azelastine Related Compound B as Dihydrochloride, Azelastine Hydrochloride Impurity B as Dihydrochloride, Azelastine Impurity B as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N3O.2ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);2*1H
SMILES Cl.Cl.CN1CCCC(CC1)NNC(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC N'-(1-metilazepan-4-il)benzohidrazida; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 320.26
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.1218 g/mol