Learn More
1-benzoil-1-hidroxiciclohexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane |
| CAS | 947-19-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H16 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ketone, 1-hydroxycyclohexyl phenyl (6CI,7CI,8CI), (1-Hydroxycyclohexyl)phenylmethanone, 1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane, 1-Benzoylcyclohexanol, 1-Hydroxy-1-cyclohexyl phenyl ketone, 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 184D, Additol CPK, BASF 184, Boxing 184, CPK, Chemcure 481, Chivacure 184, Ciba 184, Daido UV-Cure 174, Darocur 184C, Doublecure 184, Esacure KS 300, Genocure CPK, HCPK, Huatai 184, I 184, I 189, IC 184, IHT-PI 184, IRG 184, Initiator 1104, Irgacure 1104, Irgacure 181, Irgacure 183, Irgacure 184, Irgacure 1841, Irgacure 184D, Irgacure 189, Irgacure G 17-1184, Irgacure I 184, JR 184, JRCure 1104, JRcure 184, KS 300, Luna 200, Lunacure 200, Micure CP 4, NSC 401908, Omnirad 184, Omnirad 481, PI 184, Photocure 184, Runtecure 1104, SB-PI 714, SR 1122, SarCure SR 1122, Speedcure 184, Suncure 84, UV 184, X-Cure 184, photoinitiator 184, α-Hydroxy-α-cyclohexyl phenyl ketone, α-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O2/c14-12(11-7-3-1-4-8-11)13(15)9-5-2-6-10-13/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-10H2 |
| SMILES | OC1(CCCCC1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (1-hidroxiciclohexil)-fenilmetanona |
| Mostrar más |