Learn More
1-benzotriazolil-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzotriazolyl-(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetate |
| CAS | 71445-20-0 |
| Fórmula molecular | C12H10N6O3S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-Benzotriazolyl-(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetate, (Z)-1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N6O3S/c1-20-16-10(8-6-22-12(13)14-8)11(19)21-18-9-5-3-2-4-7(9)15-17-18/h2-6H,1H3,(H2,13,14)/b16-10- |
| SMILES | O=C(/C(C1=CSC(N)=N1)=N\OC)ON2N=NC3=CC=CC=C32 |
| Nombre IUPAC | (Z)-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-il 2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(metoxiimino)acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 318.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.05 |