Learn More
Ácido 1-benzotiofeno-7-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10397064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10397064 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10367304 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10397064 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29401DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 10134-98-2
Fórmula molecular C9H6O2S
Peso molecular (g/mol) 178.205
Clave InChI LJPSRTWIAXVPIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b thiophene-7-carboxylic acid, benzo b thiophene-7-carboxylicacid, 7-carboxybenzo b thiophene, 1-benzo b thiophene-7-carboxylic acid
PubChem CID 14235073
Nombre IUPAC ácido 1-benzotiofeno-7-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)SC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzothiophene-7-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.21
Porcentaje de pureza 97%