Learn More
Ácido 1-benzotiofeno-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10792293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10792293 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10099391 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10113174 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10792293 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC24801CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 2060-64-2
Fórmula molecular C9H6O2S
Peso molecular (g/mol) 178.21
Número MDL MFCD04974042
Clave InChI SNBYTKLWZRHESA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b thiophene-5-carboxylic acid, buttpark 98\04-76, pubchem20599, 5-carboxybenzo b thiophene, benzothiophene-5-carboxylic acid, benzo b thiophene-5-carboxylicacid, 1-benzo b thiophene-5-carboxylic acid
PubChem CID 2795444
Nombre IUPAC ácido 1-benzotiofeno-5-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C2SC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzothiophene-5-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.21
Porcentaje de pureza 95%