Learn More
1-Benzotiofeno-5-carbonitrilo, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10681265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10681265 250 mg 250 miligramos
10484163 1 g 1 g
10396754 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10681265 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC24816CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 2060-63-1
Fórmula molecular C9H5NS
Peso molecular (g/mol) 159.21
Número MDL MFCD05664404
Clave InChI IPJUOWGTGHKFKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b thiophene-5-carbonitrile, 5-cyanobenzothiophene, pubchem9722, 5-thionaphthenecarbonitrile, benzo thiophene-5-carbonitrile, benzo, a thiophene-5-carbonitrile, benzothiophene-5-carbonitrile, 1-benzo b thiophene-5-carbonitrile
PubChem CID 2795452
Nombre IUPAC 1-benzotiofeno-5-carbonitrilo
SMILES N#CC1=CC=C2SC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzothiophene-5-carbonitrile
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.21
Porcentaje de pureza 95%